(Phenylthio)propanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8634-25G
OR8634-5G
APOSOR8634-25GEA
376
CHF
APOSOR8634-25G
APOSOR8634-5G
(Phenylthio)propanone 97%
(Phenylthio)propanone
Formel:
C₉H₁₀OS Melting Pt: 40…43 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00014992 CAS-Nummer: 5042-53-5 |