2-Aminonicotinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyanopyridine
OR8628-1G OR8628-5G OR8628-10G
APOSOR8628-1GEA 26.2 CHF
APOSOR8628-1G APOSOR8628-5G APOSOR8628-10G
2-Aminonicotinonitril
2-Aminonicotinonitril
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Melting Pt: 132…136 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128867
CAS-Nummer: 24517-64-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III