4-Brom-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8592-100G OR8592-25G OR8592-500G OR8592-250G
APOSOR8592-100GEA 29.7 CHF
APOSOR8592-100G APOSOR8592-25G APOSOR8592-500G APOSOR8592-250G
4-Brom-1H-pyrazol 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Siedepunkt: 250…260 °C
Melting Pt: 93…96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075602
CAS-Nummer: 2075-45-8