3-(4-Nitrophenyl)propansäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Nitrohydrocinnamic Acid, 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
OR8590-1G OR8590-25G OR8590-5G
APOSOR8590-1GEA 17.6 CHF
APOSOR8590-1G APOSOR8590-25G APOSOR8590-5G
3-(4-Nitrophenyl)propansäure
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Melting Pt: 164…168 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126834
CAS-Nummer: 16642-79-8