3-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
OR8583-1G
OR8583-5G
APOSOR8583-1GEA
26.2
CHF
APOSOR8583-1G
APOSOR8583-5G
3-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäure 98%
3-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BClO₃ MW: 172,3700 g/mol Melting Pt: 223…228 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09258739 CAS-Nummer: 182344-13-4 |