6-Chlorindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Chloro-1H-indole
OR8577-5G OR8577-100G OR8577-25G
APOSOR8577-5GEA 26.2 CHF
APOSOR8577-5G APOSOR8577-100G APOSOR8577-25G
6-Chlorindol
6-Chlorindol
Formel: C₈H₆ClN
Melting Pt: 87…91 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005681
CAS-Nummer: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4