6-Methylisochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8565-1G
OR8565-250MG
OR8565-5G
APOSOR8565-1GEA
97.5
CHF
APOSOR8565-1G
APOSOR8565-250MG
APOSOR8565-5G
6-Methylisochinolin 98%
6-Methylisoquinoline
Formel:
C₁₀H₉N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258767 CAS-Nummer: 42398-73-2 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)