6-Methoxyisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8562-1G OR8562-5G OR8562-10G
APOSOR8562-1GEA 26.2 CHF
APOSOR8562-1G APOSOR8562-5G APOSOR8562-10G
6-Methoxyisochinolin
6-Methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,1846 g/mol
Siedepunkt: 88…95 °C/0.8mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04114861
CAS-Nummer: 52986-70-6