1,3-Dichlor-6-methoxyisochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8558-1G OR8558-250MG OR8558-5G
APOSOR8558-1GEA 481 CHF
APOSOR8558-1G APOSOR8558-250MG APOSOR8558-5G
1,3-Dichlor-6-methoxyisochinolin 98%
1,3-Dichloro-6-methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂NO
MW: 228,747 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09258765
CAS-Nummer: 24623-39-0