(5-Brompyrimidin-2-yl)piperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyrimidine
OR8548-25G OR8548-5G OR8548-1G
APOSOR8548-25GEA 219 CHF
APOSOR8548-25G APOSOR8548-5G APOSOR8548-1G
(5-Brompyrimidin-2-yl)piperidin 98%
(5-Brompyrimidin-2-yl)piperidin
Formel: C₉H₁₂BrN₃
MW: 242,1157 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00483257
CAS-Nummer: 57356-64-6