4-(3-Bromphenyl)morpholin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8531-1G OR8531-5G OR8531-25G
APOSOR8531-1GEA 26.2 CHF
APOSOR8531-1G APOSOR8531-5G APOSOR8531-25G
4-(3-Bromphenyl)morpholin 96%
4-(3-Bromphenyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₂BrNO
MW: 242,1100 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112585
CAS-Nummer: 197846-82-5