5-Amino-2,4-dichlorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8523-10G OR8523-1G OR8523-5G
APOSOR8523-10GEA 812 CHF
APOSOR8523-10G APOSOR8523-1G APOSOR8523-5G
5-Amino-2,4-dichlorophenol
5-Amino-2,4-dichlorophenol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,012 g/mol
Melting Pt: 133…137 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00186187
CAS-Nummer: 39489-79-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III