5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,3-Dihydro-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
OR8518-10G
OR8518-1G
OR8518-5G
APOSOR8518-10GEA
655
CHF
APOSOR8518-10G
APOSOR8518-1G
APOSOR8518-5G
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formel:
C₁₀H₁₆N₄OS MW: 240.33 g/mol Melting Pt: 227…228 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09607894 CAS-Nummer: 952183-05-0 |