2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1λ~6~-isothiazole-1,1-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR8511-1G OR8511-500MG
APOSOR8511-1GEA 645 CHF
APOSOR8511-1G APOSOR8511-500MG
2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1λ~6~-isothiazole-1,1-dione
2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1lambda~6~-isothiazole-1,1-dione
Formel: C₁₀H₁₁N₃O₂S
Melting Pt: 201…202 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09607932
CAS-Nummer: 952183-42-5