3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8510-1G
OR8510-250MG
OR8510-5G
APOSOR8510-1GEA
219
CHF
APOSOR8510-1G
APOSOR8510-250MG
APOSOR8510-5G
3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formel:
C₁₁H₁₁NO Melting Pt: 105…107 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02260779 CAS-Nummer: 96220-15-4 |