[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR8496-1G
OR8496-250MG
OR8496-500MG
OR8496-5G
APOSOR8496-1GEA
418
CHF
APOSOR8496-1G
APOSOR8496-250MG
APOSOR8496-500MG
APOSOR8496-5G
[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formel:
C₁₀H₁₀ClN₃O Melting Pt: 87…89 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09607909 CAS-Nummer: 321405-39-4 |