(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8490-1G OR8490-500MG
APOSOR8490-1GEA 265 CHF
APOSOR8490-1G APOSOR8490-500MG
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Formel: C₁₀H₁₁N₃O
MW: 189.22 g/mol
Melting Pt: 74…76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09607905
CAS-Nummer: 28798-81-4