1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR8465-10G OR8465-1G OR8465-5G
APOSOR8465-10GEA 1280 CHF
APOSOR8465-10G APOSOR8465-1G APOSOR8465-5G
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidincarbonsäure
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidincarbonsäure
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₄
Melting Pt: 200…201 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 223786-53-6