1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR8442-1G
OR8442-500MG
APOSOR8442-1GEA
591
CHF
APOSOR8442-1G
APOSOR8442-500MG
1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₇NO₄S Melting Pt: 195…198 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08692435 CAS-Nummer: 942474-20-6 |