3,5-Dichlorbenzaldehyd, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8438-25G OR8438-5G
APOSOR8438-25GEA 52.2 CHF
APOSOR8438-25G APOSOR8438-5G
3,5-Dichlorbenzaldehyd, technische Qualität
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Siedepunkt: 235…240 °C
Melting Pt: 62…66 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003352
CAS-Nummer: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0
UN: 3261
ADR: 8 II