2-Phenylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8422-1G
APOSOR8422-1GEA
310
CHF
APOSOR8422-1G
2-Phenylpyrimidin
2-Phenylpyrimidine
Formel:
C₁₀H₈N₂ MW: 156,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038761 CAS-Nummer: 7431-45-0 |