(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(Z)-2-(2-Ethoxyvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR8411-1G
OR8411-5G
APOSOR8411-1GEA
383
CHF
APOSOR8411-1G
APOSOR8411-5G
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₀H₁₉BO₃ MW: 198.07 g/mol Siedepunkt: 50 °C/0.3mmHg Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09702441 CAS-Nummer: 219489-07-3 |