2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8407-1G OR8407-5G
APOSOR8407-1GEA 31.4 CHF
APOSOR8407-1G APOSOR8407-5G
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5700 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07787392
CAS-Nummer: 335654-06-3