2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8405-1G OR8405-5G
APOSOR8405-1GEA 358 CHF
APOSOR8405-1G APOSOR8405-5G
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Formel: C₄H₄ClNOS
MW: 149,6 g/mol
Siedepunkt: 46 °C/10mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09265529
CAS-Nummer: 5198-85-6