2-Chloro-4-formylthiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
OR8404-100MG OR8404-1G OR8404-250MG
APOSOR8404-100MGEA 34.8 CHF
APOSOR8404-100MG APOSOR8404-1G APOSOR8404-250MG
2-Chloro-4-formylthiazole
2-Chloro-4-formylthiazole
Formel: C₄H₂ClNOS
Melting Pt: 104…105 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09702023
CAS-Nummer: 5198-79-8