Ethylnitroacetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Nitroethansäureethylester, Nitroacetic ethyl ester
OR8354-100G
OR8354-25G
OR8354-5G
APOSOR8354-100GEA
114
CHF
APOSOR8354-100G
APOSOR8354-25G
APOSOR8354-5G
Ethylnitroacetat 97%
Ethylnitroacetat
Formel:
C₄H₇NO₄ Siedepunkt: 93…95 °C/10mmHg Dichte: 1.199 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 92 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007403 CAS-Nummer: 626-35-7 EINECS: 210-944-7 |