4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8339-1G
OR8339-5G
APOSOR8339-1GEA
95.8
CHF
APOSOR8339-1G
APOSOR8339-5G
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₄O₂Si Melting Pt: 177…178 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06203324 CAS-Nummer: 16116-80-6 |