3-Brom-5-nitrobenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8311-1G
OR8311-5G
APOSOR8311-1GEA
166
CHF
APOSOR8311-1G
APOSOR8311-5G
3-Brom-5-nitrobenzamid 98%
3-Brom-5-nitrobenzamid
Formel:
C₇H₅BrN₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01529620 CAS-Nummer: 54321-80-1 |