2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-5-chloro-2-pyridinamine, 3-Bromo-5-chloro-2-pyridylamine, 3-Bromo-5-chloropyridin-2-amine
OR8308-1G OR8308-5G
APOSOR8308-1GEA 17.6 CHF
APOSOR8308-1G APOSOR8308-5G
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin 98%
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin
Formel: C₅H₄BrClN₂
Melting Pt: 83…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00955627
CAS-Nummer: 26163-03-1