6-Chlor-4-chinazolon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Chloroquinazolin-4-ol
OR8300-1G OR8300-5G
APOSOR8300-1GEA 83.7 CHF
APOSOR8300-1G APOSOR8300-5G
6-Chlor-4-chinazolon 98%
6-Chlor-4-chinazolon
Formel: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,5900 g/mol
Melting Pt: 271…274 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01686365
CAS-Nummer: 16064-14-5