1,3-Dichlor-7-methylisochinolin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8299-1G OR8299-250MG
APOSOR8299-1GEA 440 CHF
APOSOR8299-1G APOSOR8299-250MG
1,3-Dichlor-7-methylisochinolin 96%
1,3-Dichloro-7-methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
MW: 212,0800 g/mol
Melting Pt: 113…117 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258768
CAS-Nummer: 21902-37-4