8-Methyl-4-chinazolon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 8-Methylquinazolin-4(3H)-one
OR8297-1G OR8297-250MG
APOSOR8297-1GEA 62.7 CHF
APOSOR8297-1G APOSOR8297-250MG
8-Methyl-4-chinazolon 98%
8-Methyl-4-chinazolon
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160,1726 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01685945
CAS-Nummer: 19181-54-5