3-Brom-N,N-diethyl-5-nitrobenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8296-1G
OR8296-5G
APOSOR8296-1GEA
158
CHF
APOSOR8296-1G
APOSOR8296-5G
3-Brom-N,N-diethyl-5-nitrobenzamid 98%
3-Brom-N,N-diethyl-5-nitrobenzamid
Formel:
C₁₁H₁₃BrN₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258763 CAS-Nummer: 929000-34-0 |