3-Benzyloxyanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8289-1G OR8289-25G
APOSOR8289-1GEA 21.1 CHF
APOSOR8289-1G APOSOR8289-25G
3-Benzyloxyanilin 98%
3-Benzyloxyanilin
Formel: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Melting Pt: 63…67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007784
CAS-Nummer: 1484-26-0
EINECS: 216-056-6