4-Methyl-2-thiophenboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Methylthiophen-2-yl)boronic acid, 4-Methylthiophene-2-boronic acid
OR8282-25G OR8282-5G OR8282-100MG OR8282-10G
APOSOR8282-25GEA 708 CHF
APOSOR8282-25G APOSOR8282-5G APOSOR8282-100MG APOSOR8282-10G
4-Methyl-2-thiophenboronsäure 97%
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₇BO₂S
MW: 141,99 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01319040
CAS-Nummer: 162607-15-0