cis-3-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR8278-100MG
OR8278-250MG
APOSOR8278-100MGEA
52.2
CHF
APOSOR8278-100MG
APOSOR8278-250MG
cis-3-Aminocyclobutanecarboxylic acid
cis-3-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₅H₉NO₂ MW: 115,1300 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659964 CAS-Nummer: 74316-27-1 |