4-Nitro-m-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-4-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-4-nitrobenzene
OR8262-100G
APOSOR8262-100GEA 69.6 CHF
APOSOR8262-100G
4-Nitro-m-kresol
4-Nitro-m-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Melting Pt: 127…129 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007333
CAS-Nummer: 2581-34-2