6-Amino-m-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Amino-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2-Hydroxy-4-methylaniline, Cetilistat Impurity 4, 4-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Amino-5-methylphenol
OR8233-100G
APOSOR8233-100GEA 108 CHF
APOSOR8233-100G
6-Amino-m-kresol 98%
6-Amino-m-cresol
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Melting Pt: 159…162 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007693
CAS-Nummer: 2835-98-5