6-Nitro-m-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Methyl-2-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzene
OR8232-100G
APOSOR8232-100GEA
76.6
CHF
APOSOR8232-100G
6-Nitro-m-kresol
6-Nitro-m-kresol
Formel:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Melting Pt: 53…56 °C Flash-Pt: 109 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007111 CAS-Nummer: 700-38-9 EINECS: 211-843-0 UN: 2446 ADR: 6.1,III |