Methyl-2-amino-3-nitrobenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 2-amino-3-nitrobenzoate
OR8159-1G
OR8159-25G
OR8159-5G
APOSOR8159-1GEA
26.2
CHF
APOSOR8159-1G
APOSOR8159-25G
APOSOR8159-5G
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoat 95%
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₈N₂O₄ MW: 196,1600 g/mol Melting Pt: 97…98 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093531 CAS-Nummer: 57113-91-4 |