1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
OR8150-1G
APOSOR8150-1GEA 52.2 CHF
APOSOR8150-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid 97%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid
Formel: C₆H₉ClN₂O₂S
MW: 208,6700 g/mol
Melting Pt: 39…42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02180944
CAS-Nummer: 59340-27-1
UN: 3261
ADR: 8,III