1,2,3-Thiadiazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8149-1G
OR8149-250MG
APOSOR8149-1GEA
365
CHF
APOSOR8149-1G
APOSOR8149-250MG
1,2,3-Thiadiazole-4-carbaldehyde 97%
1,2,3-Thiadiazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₃H₂N₂OS |
MDL Number:
MFCD02180762 CAS-Nummer: 27643-15-8 |