4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Piperazinyl)indole
OR8146-1G OR8146-250MG
APOSOR8146-1GEA 408 CHF
APOSOR8146-1G APOSOR8146-250MG
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
Formel: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201.27 g/mol
Melting Pt: 198…199 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00831776
CAS-Nummer: 84807-09-0