Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 3-amino-5-(thien-2-yl)thiophene-2-carboxylate, Methyl 4-amino-[2,2'-bithiophene]-5-carboxylate
OR8116-1G
OR8116-500MG
APOSOR8116-1GEA
367
CHF
APOSOR8116-1G
APOSOR8116-500MG
Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate 97%
Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₂S₂ Melting Pt: 107…108 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01566302 CAS-Nummer: 169759-79-9 |