Methyl-4-brom-3-methoxy-2-thiophencarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8075-10G OR8075-1G
APOSOR8075-10GEA 915 CHF
APOSOR8075-10G APOSOR8075-1G
Methyl-4-brom-3-methoxy-2-thiophencarboxylat 97%
Methyl-4-brom-3-methoxy-2-thiophencarboxylat
Formel: C₇H₇BrO₃S
Melting Pt: 75…77 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00173933
CAS-Nummer: 110545-67-0