2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidinboronsäure Hydrat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8072-1G OR8072-5G
APOSOR8072-1GEA 230 CHF
APOSOR8072-1G APOSOR8072-5G
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidinboronsäure Hydrat 97%
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidinboronsäure Hydrat
Formel: C₁₂H₂₁BN₂O₄·H₂O
Melting Pt: 250 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02180675
CAS-Nummer: 306935-93-3