4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Chloromethyl)-7-hydroxycoumarin
OR8056-1G OR8056-5G
APOSOR8056-1GEA 126 CHF
APOSOR8056-1G APOSOR8056-5G
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Formel: C₁₀H₇ClO₃
MW: 210,62 g/mol
Melting Pt: 179…184 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00467168
CAS-Nummer: 25392-41-0