5-Chlor-2-methoxybenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloro-o-anisic acid
OR8055-500G
APOSOR8055-500GEA 193 CHF
APOSOR8055-500G
5-Chlor-2-methoxybenzoesäure 97%
5-Chlor-2-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Melting Pt: 98…100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017546
CAS-Nummer: 3438-16-2
EINECS: 222-343-7