2-Brom-3-methylthiophen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR8041-25G
OR8041-1G
APOSOR8041-25GEA
26.2
CHF
APOSOR8041-25G
APOSOR8041-1G
2-Brom-3-methylthiophen 97%
2-Bromo-3-methylthiophene
Formel:
C₅H₅BrS Siedepunkt: 173…176 °C Dichte: 1.58 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 68 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00059741 CAS-Nummer: 14282-76-9 EINECS: 238-175-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |