4-Brom-1-buten 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8033-100G OR8033-25G OR8033-500G
APOSOR8033-100GEA 74.9 CHF
APOSOR8033-100G APOSOR8033-25G APOSOR8033-500G
4-Brom-1-buten 99%
4-Brom-1-buten
Formel: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 1 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000258
CAS-Nummer: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1993
ADR: 3,II